4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
A18370.06 A18370.14 A18370.22
A18370.06EA 36.5 EUR InStock
A18370.06 A18370.14 A18370.22
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol ≥98%
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol
Purity: 98% CAS No.: 1478-61-1 Molecular Formula: C15H10F6O2 Formula Weight: 336.24 Melting Point: 158-162° Boiling Point: 400° MDL No.: MFCD00000439
Formule: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000439
Numéro CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité