Triphénylmethanethiol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triphenylmethanethiol
140410250 140411000 140415000
ACRO140410250EA 95.5 EUR InStock
ACRO140410250 ACRO140411000 ACRO140415000
Triphénylmethanethiol 97%
Triphénylmethanethiol
Formule: C₁₉H₁₆S
MW: 276,40 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004854
Numéro CAS: 3695-77-0
EINECS: 223-020-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité