O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
105970050 105970250 105971000
ACRO105970050EA 41.8 EUR InStock
ACRO105970050 ACRO105970250 ACRO105971000
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate 99%
O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate
Formule: C₇H₁₀ClNO
Point de fusion: 238 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012952
Numéro CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥91 %
Color scale ≤40 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité