4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
C1530-25G C1530-5G
TCIAC1530-25GEA 159 EUR InStock
TCIAC1530-25G TCIAC1530-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00013285
Numéro CAS: 17159-79-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a8f0ad7a79543401c8d1b766d430a27ecd5ff52&vid=8a8f0ad7a79543401c8d1b766d430a27ecd5ff52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité