4-Oxocyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27294.03EA 132 EUR InStock
H27294.03
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid ≥98%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 65…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102035
Numéro CAS: 874-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité