3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H34087.MDEA 41.4 EUR InStock
H34087.MD H34087.03
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (29 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034662
Numéro CAS: 585-36-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité