4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33793.03 H33793.09
H33793.03EA 117 EUR InStock
H33793.03 H33793.09
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 75091-99-5 Molecular Formula: C7H9F3O Formula Weight: 166.14 Boiling Point: 67-68°/16mm UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00102145
Formule: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 67…68 °C (16 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102145
Numéro CAS: 75091-99-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité