O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
400036-100 400036-500
CAYM400036-100EA 20.7 EUR InStock
CAYM400036-100 CAYM400036-500
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
MW: 83,515 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité