Acide hydroxylamine-O-sulfonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
325940250 325941000 325940010
ACRO325940250EA 66.6 EUR InStock
ACRO325940250 ACRO325941000 ACRO325940010
Acide hydroxylamine-O-sulfonique 97%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Formule: H₃NO₄S
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011604
Numéro CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité