Acide hydroxylamine-O-sulfonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12560.14 A12560.22
A12560.14EA 69.4 EUR InStock
A12560.14 A12560.22
Acide hydroxylamine-O-sulfonique 97%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 2950-43-8 Molecular Formula: NH2OSO3H Formula Weight: 113.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 956566 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011604
Formule: H₃NO₄S
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00011604
Numéro CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité