Borure de fer ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
88146.14 88146.22
88146.14EA 163 EUR InStock
88146.14 88146.22
Borure de fer ≥98%
Borure de fer
Purity: 98% CAS No.: 12006-84-7 Molecular Formula: FeB Formula Weight: 66.66 Physical Form: Powder Density: 7.15 MDL No.: MFCD00016092
Formule: BFe
MW: 66,66 g/mol
Densité: 7.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016092
Numéro CAS: 12006-84-7
EINECS: 234-489-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité