3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
009793-1G 009793-5G
FLUO009793-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009793-1G FLUO009793-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Numéro MDL: MFCD00155925
Numéro CAS: 70126-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité