3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyano-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxypicolinonitrile
C1664-25G C1664-5G
TCIAC1664-25GEA 645 EUR InStock
TCIAC1664-25G TCIAC1664-5G
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,1088 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646135
Numéro CAS: 932-35-4
EINECS: 213-251-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=842c117014453420dd38353edd5c5441c01a7fcd&vid=842c117014453420dd38353edd5c5441c01a7fcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité