4-(2-Pyridylazo)résorcinol 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO418590250EA 277 EUR InStock
ACRO418590250 ACRO418590010 ACRO418590050
4-(2-Pyridylazo)résorcinol 97+%
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044237
Numéro CAS: 1141-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité