4-(2-Pyridylazo)résorcinol ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
43629.03 43629.06
43629.03EA 42 EUR InStock
43629.03 43629.06
4-(2-Pyridylazo)résorcinol ACS
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
CAS No.: 1141-59-9 Molecular Formula: C11H9N3O2 Formula Weight: 215.21 Physical Form: Powder Melting Point: 187° dec. Beilstein Reference: 184665
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: 187 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044237
Numéro CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité