4-(2-Pyridylazo)résorcinol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09667.03EA 34.7 EUR InStock
L09667.03
4-(2-Pyridylazo)résorcinol ≥99%
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: ∼ 187 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044237
Numéro CAS: 1141-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité