L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(2-Pyridylazo)résorcinol 96%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
MQ200
323209-25G 323209-5G
323209-25GEA 848 EUR InStock
323209-25G 323209-5G
4-(2-Pyridylazo)résorcinol 96%, Sigma-Aldrich®
4-(2-Pyridylazo)résorcinol
4-(2-Pyridylazo)resorcinol (PAR) is a monosodium salt(1), dibasic acid that forms the protonated complexes with most metal ions.
4-(2-Pyridylazo)resorcinol (PAR) serves as a metallochromic indicator and is suitable as a chromogenic agent for the quantitative determination of over 50 elements.
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215.21 g/mol
Point de fusion: 192...202 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00044237
Numéro CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9f6536f522a531b3cdb3fc1413cd80c7371a1a5&vid=557eb6dc79d4239c26bd7e5a55133d1917cd88c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Conforms to requirements
Appearance (form) Powder
Purity (HPLC area %) ≥95.5 %
Carbon content 58.6 - 64.2 %
Nitrogen content 18.6 - 20.4 %
Infrared spectrum Conforms to structure
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité