1-Oxyde de pyridine-2-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54207.06 H54207.14 H54207.22
H54207.06EA 28.2 EUR InStock
H54207.06 H54207.14 H54207.22
1-Oxyde de pyridine-2-ol ≥98%
1-Oxyde de pyridine-2-ol
Purity: 98+% CAS No.: 13161-30-3 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1422545 MDL No.: MFCD00006195
Formule: C₅H₅NO₂
Point de fusion: 147…152 °C
Densité: 1.111
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006195
Numéro CAS: 13161-30-3
EINECS: 236-100-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité