5-Acetylthiophene-2-boronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15221.06EA 76.9 EUR InStock
L15221.06 L15221.03 L15221.14
5-Acetylthiophene-2-boronic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₃S
MW: 170,00 g/mol
Point de fusion: 142…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075681
Numéro CAS: 206551-43-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité