5-Acetylthiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Acetylthien-5-yl)boronic acid,(5-Acetylthien-2-yl)boronic acid,5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid,5-Acetylthiophen-2-ylboronic acid, 5-Acetyl-2-thienylboronic acid, 5-Acetylthiophene-2-boronic acid, 5-Acetyl-2-thiopheneboronic acid
A2364-25G A2364-5G
TCIAA2364-25GEA 718 EUR InStock
TCIAA2364-25G TCIAA2364-5G
5-Acetylthiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Formule: C₆H₇BO₃S
MW: 170,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075681
Numéro CAS: 206551-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ed15abe0781b4ac9f690c6b2a408c8096045de8&vid=2ed15abe0781b4ac9f690c6b2a408c8096045de8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité