2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile
A12765.02 A12765.88
A12765.02EA 38.5 EUR InStock
A12765.02 A12765.88
2-Acetyl-5-cyanothiophene ≥97%
2-Acetyl-5-cyanothiophene
Purity: 97% CAS No.: 88653-55-8 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.19 Melting Point: 76-80° Boiling Point: 95-97°/0.5mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052314
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052314
Numéro CAS: 88653-55-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité