2-Acetyl-5-cyanothiophene
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00354EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00354EA MAYBTL00354.1
2-Acetyl-5-cyanothiophene
2-Acetyl-5-cyanothiophene
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052314
Numéro CAS: 88653-55-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité