2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10563.03 L10563.MD
L10563.03EA 117 EUR InStock
L10563.03 L10563.MD
2-Acetyl-3-aminothiophene 97%
2-Acetyl-3-aminothiophene
Purity: 97% CAS No.: 31968-33-9 Molecular Formula: C6H7NOS Formula Weight: 141.19 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 120-125°/0.8mm MDL No.: MFCD00052585
Formule: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052585
Numéro CAS: 31968-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité