2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophene
CFF500.5 CFF500.25 017508-5G 017508-25G
CHMPCFF500.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF500.5 CHMPCFF500.25 FLUO017508-5G FLUO017508-25G
2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophene
2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophene
Formule: C₁₀H₁₅NOS
Numéro MDL: MFCD00068131
Numéro CAS: 175137-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité