Diisobutylamine 2 mol/l
Fournisseur: Bernd Kraft
20406.2700 20406.3700 20406.4700
KRAF20406.2700EA 0 EUR InStock
KRAF20406.2700 KRAF20406.3700 KRAF20406.4700
Diisobutylamine 2 mol/l
Diisobutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00008930
Numéro CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité