(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,2S,5R)-(-)-Menthyl (S)-p-toluenesulphinate, (S)-((1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl) 4-methylbenzenesulphinate
M1044-25G M1044-5G
TCIAM1044-25GEA 382 EUR InStock
TCIAM1044-25G TCIAM1044-5G
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate ≥98.0% (par HPLC)
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Formule: C₁₇H₂₆O₂S
MW: 294,4521 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010192
Numéro CAS: 1517-82-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1858c10b16e9ab82d016ce910e23edde41491d3d&vid=1858c10b16e9ab82d016ce910e23edde41491d3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 100.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -195.0 to -205.0 deg (C=2, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité