Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L00302.14 L00302.22 L00302.36
L00302.14EA 41.9 EUR InStock
L00302.14 L00302.22 L00302.36
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Purity: 95% CAS No.: 3162-58-1 Molecular Formula: C3H9NO3S Formula Weight: 139.17 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 3681759 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012421
Formule: C₃H₉NO₃S
MW: 139,17 g/mol
Point de fusion: ∼ 235 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012421
Numéro CAS: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité