Borane tetrahydrofuran complex 1 M dans le THF stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
175081000 175088000
175081000.EA 54.4 EUR InStock
175081000. 175088000.
Borane tetrahydrofuran complex 1 M dans le THF stabilisé, AcroSeal®
Borane tetrahydrofuran complex
Formule: C₄H₁₁BO
Densité: 0.876 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012429
Numéro CAS: 14044-65-6
EINECS: 237-881-8
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Stabilizer ≤0.005 M sodium borohydride
Strength 0.95 to 1.10 M
Density 1.690 to 1.730 kg/l
Viscosity 0.39 to 0.49 cSt (at 25°C)
Dielectric strength ≥35 kV
Distillation range ≥95 % (between 47-57°C)
Pour point < -60°C
Residue ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité