Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
002918-5G 002918-1G
FLUO002918-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002918-5G FLUO002918-1G
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formule: C₂₀H₃₆O₆
MW: 372,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005099
Numéro CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité