Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11866.0001 8.11866.0005
8.11866.0001EA 36.1 EUR InStock
8.11866.0001 8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formule: C₂₀H₃₆O₆
MW: 372,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005099
Numéro CAS: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 46 - 50 °C
Molar Mass 372.51 g/mol
Flash Point 113 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité