Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Icosahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]-hexaoxacyclooctadecine
MOLE27631200-5GEA 0 EUR InStock
MOLE27631200-5G
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formule: C₂₀H₃₆O₆
Numéro MDL: MFCD00005099
Numéro CAS: 16069-36-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité