cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO277520025EA 58.1 EUR InStock
ACRO277520025 ACRO277520100
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers) 98%
cis-Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of syn-cis and anti-cis isomers)
Formule: C₂₀H₃₆O₆
Point d'ébullition: 181…183 °C
Point de fusion: 47…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 16069-36-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité