2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27383.14 H27383.06
H27383.14EA 146 EUR InStock
H27383.14 H27383.06
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers) ≥99%
2-Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine (mixture of isomers)
Purity: 99% CAS No.: 13925-07-0 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.19 Flash Point: 66°(151°F) Refractive Index: 1.5015 Boiling Point: 182° MDL No.: MFCD00047392
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Densité: 0.96
Point d'éclair: 66 °C (151 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047392
Numéro CAS: 27043-05-6
EINECS: 237-694-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité