Methyl methacrylate-[D₈] (monomer) (99.5% D) stabilisé pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Merck
8.15050.0005EA 0 EUR InStock
8.15050.0005
Methyl methacrylate-[D₈] (monomer) (99.5% D) stabilisé pour spectroscopie RMN
Methyl methacrylate-[D₈] (monomer)
Formule: C₅D₈O₂
Numéro CAS: 35233-69-3
ONU: 1247
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité