(±)-17-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
33650-25 33650-50 33650-100 33650-250
CAYM33650-25EA 115 EUR InStock
CAYM33650-25 CAYM33650-50 CAYM33650-100 CAYM33650-250
(±)-17-HDoHE
(±)-17-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 90780-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité