(±)-8-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
33350-25 33350-50 33350-100 33350-250
CAYM33350-25EA 133 EUR InStock
CAYM33350-25 CAYM33350-50 CAYM33350-100 CAYM33350-250
(±)-8-HDoHE
(±)-8-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 90780-54-4
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité