(R)-17-HDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
10005099-25 10005099-50 10005099-100 10005099-250
CAYM10005099-25EA 208 EUR InStock
CAYM10005099-25 CAYM10005099-50 CAYM10005099-100 CAYM10005099-250
(R)-17-HDoHE
(R)-17-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 155976-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité