(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
290420010 290420050
ACRO290420010EA 57.4 EUR InStock
ACRO290420010 ACRO290420050
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol 99+%
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
Formule: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,35 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075506
Numéro CAS: 112068-01-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -57° to -61° (25 °C, 589 nm) (c=3, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité