Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol

Fournisseur: Molekula

MOLEM31262339EA 0 EUR InStock
MOLEM31262339
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol
(S)-(-)-α,α-Diphenylprolinol


Formule: C₁₇H₁₉NO
MW: 253,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075506
Numéro CAS: 112068-01-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité