α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol ≥97%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19398.03EA 246 EUR InStock
L19398.03 L19398.MD
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol ≥97%, ee 99%
α,α-Diphenyl-N-methyl-D-prolinol
Formule: C₁₈H₂₁NO
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145217
Numéro CAS: 144119-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité