cis-2,6-Diméthylmorpholine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO371845000EA 405 EUR InStock
ACRO371845000 ACRO371840250 ACRO371841000
cis-2,6-Diméthylmorpholine 97%
cis-2,6-Diméthylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point de fusion: –85 °C
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078428
Numéro CAS: 6485-55-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
GC ≤2 % Trans-2,6-dimethylmorpholine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité