cis-2,6-Diméthylmorpholine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0746-25ML D0746-500ML
TCIAD0746-25MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAD0746-25ML TCIAD0746-500ML
cis-2,6-Diméthylmorpholine ≥97.0% (par GC)
cis-2,6-Diméthylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00078428
Numéro CAS: 6485-55-8
EINECS: 229-353-0
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e4746cd59c2abe661a1755a25f5511866e7eb9d&vid=1e4746cd59c2abe661a1755a25f5511866e7eb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité