(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27448.03EA 660 EUR InStock
H27448.03 H27448.MD H27448.MF
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane ≥98%
(R,R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Formule: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Point de fusion: 104…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075403
Numéro CAS: 74839-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité