2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
53940-50GEA 301 EUR InStock
53940-50G 53940-10G
2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione, Supelco®
2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione
Formule: C₁₈H₁₀O₆·2H₂O
MW: 358,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149242
Numéro CAS: 5950-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité