2-Benzylcyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05776.03 L05776.06
L05776.03EA 48.6 EUR InStock
L05776.03 L05776.06
2-Benzylcyclohexanone ≥97%
2-Benzylcyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 946-33-8 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 103-105°/0.2mm Beilstein Reference: 2046670 MDL No.: MFCD00051455
Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.030
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051455
Numéro CAS: 946-33-8
EINECS: 213-420-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité