4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
134900050 134900250
ACRO134900050EA 37.6 EUR InStock
ACRO134900050 ACRO134900250
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone 97%
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,24 g/mol
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044816
Numéro CAS: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité