4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55767.06EA 91.1 EUR InStock
H55767.06 H55767.14 H55767.03
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210693
Numéro CAS: 105640-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité