Diphenyleneiodonium chloride 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO328660250EA 176 EUR InStock
ACRO328660250
Diphenyleneiodonium chloride 97+%
Diphenyleneiodonium chloride
Formule: C₁₂H₈ClI
MW: 314,55 g/mol
Point de fusion: 312…322 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214165
Numéro CAS: 4673-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
TLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité