2-(Triphénylphosphoranylidène)acétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12184.06 A12184.14 A12184.22
A12184.06EA 79.8 EUR InStock
A12184.06 A12184.14 A12184.22
2-(Triphénylphosphoranylidène)acétophénone ≥98%
2-(Triphénylphosphoranylidène)acétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 859-65-4 Molecular Formula: C26H21OP Formula Weight: 380.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 183-186° Beilstein Reference: 620285 MDL No.: MFCD00014088
Formule: C₂₆H₂₁OP
Point de fusion: 183…186 °C
Numéro MDL: MFCD00014088
Numéro CAS: 859-65-4
EINECS: 212-727-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité