2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44509.01 44509.03 44509.06
44509.01EA 47.8 EUR InStock
44509.01 44509.03 44509.06
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4 ≥97%
2-(Hydroxymethyl)-12-crown-4
Purity: 97% CAS No.: 75507-26-5 Molecular Formula: C9H18O5 Formula Weight: 206.24 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.20 Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 115°/0.04mm Beilstein Reference: 4661968 MDL No.: MFCD00067524
Formule: C₉H₁₈O₅
Point d'ébullition: 115 °C (0.04 mmHg)
Densité: 1.20
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067524
Numéro CAS: 75507-26-5
EINECS: 278-224-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité